Få mere at vide
Alfa Aesar™ BES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
Artikelnummer. 15495429
Skift visning
Mængde:
100mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495429 100mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15495429 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. J63168.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BES buffer soln.
CAS 66992-27-6
Koncentration 0.5M buffer soln.
pH 7.5
Mængde 100mL
Molekylær formel C6H14NNaO5S
MDL nummer MFCD00067425
InChI nøgle CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
SMIL C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 235.23
PubChem CID 23671640