Få mere at vide
BES, 0,5 M bufferopløsning, pH 6,0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432899
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432899 250 mL 250ml
15422899 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60058.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66992-27-6
Molekylær formel C6H14NNaO5S
Molekylvægt (g/mol) 235.23
MDL nummer MFCD00067425
InChI nøgle CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23671640
IUPAC navn natrium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonat
SMIL C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BES buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.5 M
pH 6.0
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL