Få mere at vide
Beryllon II, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beryllon II |
| CAS | 51550-25-5 |
| Molekylær formel | C20H10N2Na4O15S4 |
| MDL nummer | MFCD00046409 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | beryllon, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl diazenyl-, sodium salt 1:4, tetrasodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate |
| InChI nøgle | CBWXTVSARCWSMJ-QNKYWQQSSA-J |
| SMIL | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=CC(=CC(N\N=C3/C(=O)C4=C(C=C(C=C4O)S([O-])(=O)=O)C=C3S([O-])(=O)=O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | tetrasodium;5-hydroxy-3-[(8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]-4-oxonaphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 738.50 |
| Vis mere |