Få mere at vide
MedChemExpress Beryllon II
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 51550-25-5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 738.52 g/mol |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opbevaringskrav | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 64 mg/mL (86.66 mM) |