Få mere at vide
Beryllium Sulfate Tetrahydrate, Purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Beryllium Sulfate Tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 550°C to 600°C |
| CAS | 7787-56-6 |
| Farve | White |
| Fysisk form | Crystalline |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | BeH8O8S |
| Lineær formel | BeSO4 · 4H2O |
| MDL nummer | MFCD00149156 |
| FN nummer | UN1566 |
| Show More |