Få mere at vide
Beryllium Standard for ICP/MS, Claritas PPT Grad, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterDescription
Includes
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Være | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Beryllium Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Analysecertifikat | Claritas PPT Certifikatet for analyse rapporterer op til 68 elementer på ppt-niveau. |
| CAS min % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| CAS Max % | 0.1, 2.0, 97.9 |
| Molekylær formel | Be |
| MDL nummer | MFCD00134032 |
| Teknik | ICP-MS |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- 1000 µg/ml beryllium
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, beryllium acetate
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.