Få mere at vide
Beryllium standardløsning (Spectro ECON), Chem Lab™
Artikelnummer. 11979022
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11979022 500 mL 500ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11979022 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL01.0217.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 DKK
    190.30 DKK / 500ml
    Spare 49.70 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Koncentration 1000 μg/ml
Mængde 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Beryllium standard solution 1000 µg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid