Få mere at vide
Beryllium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grad, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15265906 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15265906 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 15265906 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLBE21BY
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade
Navn note ICP/MS
CAS 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS Max % 0.0, 2.0, 100.0
Analyt- eller komponentnavne Beryllium Standard
Fysisk form Væske
Molekylær formel Be
MDL nummer MFCD00134032
InChI nøgle ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Be]
Element Berylliumstandard
IUPAC navn beryllium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:33783
Grad Claritas PPT
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1 µg/mL Beryllium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid