Få mere at vide
Berylliumstandard: Vær @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 30041170
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041170 50 g
30040639 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30041170 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOBE100050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Berylliumstandard: Vær @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium
CAS 7440-41-7
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Beryllium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Be
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI formel InChI=1S/Be
SMIL [Be]
IUPAC navn Beryllium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 9.012
Mængde 50 g
Formel vægt 9,012 g/mol