Få mere at vide
Berylliumstandard: Vær @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17929349
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17929349 100 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17929349 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLBEN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Berylliumstandard: Vær @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium
CAS 7440-41-7
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Beryllium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Be
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI formel InChI=1S/Be
SMIL [Be]
IUPAC navn Beryllium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 9.012
Mængde 100 ml
Formel vægt 9,012 g/mol