Få mere at vide
Beryllium Standard For ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Være | 10.000μ g/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beryllium Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7440-41-7, 7732-18-5 |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 30 elementer på ppb-niveau. |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| Molekylær formel | Be |
| MDL nummer | MFCD00134032 |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Be] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 10,000
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H331-Giftig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, beryllium
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug