Få mere at vide
Berylliumopløsning til ICP/MS 100mg/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beryllium |
| Emballage | Flaske |
| Koncentration | 100 mg/L |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Salpetersyre |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Beryllium (Be) 100mg/l in HNO3 2%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H332-Farlig ved indånding.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i