Få mere at vide
Beryllium plasma standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals , Specpure™
Artikelnummer. p-4408530
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11381409
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013848.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00134032
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium, plasma standard solution, Specpure™
Fysisk form Væske
Molekylær formel Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Koncentration Be 1000 μg/mL
FN nummer UN3264
Mængde 50 mL