Få mere at vide
Beryllium plasma standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals , Specpure™
Artikelnummer. 11381409
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381409 50 mL 50ml
11391409 100 mL 100ml
11400360 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11381409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013848.AD
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00134032
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium, plasma standard solution, Specpure™
Fysisk form Væske
Molekylær formel Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Koncentration Be 1000 μg/mL
FN nummer UN3264
Mængde 50 mL