Få mere at vide
Beryllium, plasma standardopløsning, Specpure™ Vær 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322338
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11322338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014406.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00134032
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium plasma standard solution
Navn note Be 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
FN nummer UN2922
Mængde 50 mL
Grad Specpure™