Få mere at vide
Berylliumoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408075
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11386697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010001.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Berylliumoxid er meget udbredt i industrien på grund af dets lave densitet og høje termiske og elektriske ledningsevne. Det bruges i højteknologisk keramik, elektroniske køleplader, elektriske isolatorer, højeffektenheder, højdensitets elektriske kredsløb, mikrobølger, røntgenvinduer, atomreaktorbrændstoffer og til forskellige rumfarts- og militære applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-56-9
Molekylær formel BeO
Molekylvægt (g/mol) 25.01
MDL nummer MFCD00003457
InChI nøgle LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
IUPAC navn oxoberyllium
SMIL [Be]=O
Tekniske data
Kogepunkt 4300°C
Kemisk navn eller materiale Beryllium oxide
Smeltepunkt 2575°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Slowly soluble in concentrated acids,alkali hydroxides
Formel vægt 25.01
Tæthed 3.01