Få mere at vide
Berylliumoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386697 5 g 5g
11376697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11386697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010001.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Berylliumoxid er meget udbredt i industrien på grund af dets lave densitet og høje termiske og elektriske ledningsevne. Det bruges i højteknologisk keramik, elektroniske køleplader, elektriske isolatorer, højeffektenheder, højdensitets elektriske kredsløb, mikrobølger, røntgenvinduer, atomreaktorbrændstoffer og til forskellige rumfarts- og militære applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1304-56-9
Molekylær formel BeO
Molekylvægt (g/mol) 25.01
MDL nummer MFCD00003457
InChI nøgle LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
IUPAC navn oxoberyllium
SMIL [Be]=O
Specifications
Kogepunkt 4300 °C
Kemisk navn eller materiale Beryllium oxide
Smeltepunkt 2575 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Langsomt opløseligt i koncentrerede syrer, alkalihydroxider
Formel vægt 25.01
Tæthed 3.01