Få mere at vide
Berylliumklump, uregelmæssig, 3-38 mm (0,1-1,5 tommer), 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408074
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11367587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012853.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-41-7
Molekylær formel Be
Molekylvægt (g/mol) 9.01
MDL nummer MFCD00134032
InChI nøgle ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC navn beryllium
SMIL [Be]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium
Farve Grå
Udseende Gray irregular lump
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Form Lump