Få mere at vide
Berylliumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460411
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460411 50 x 50 mm Hver
11378778 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11460411 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041642.FI
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-41-7
Molekylær formel Be
Molekylvægt (g/mol) 9.01
MDL nummer MFCD00134032
InChI nøgle ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC navn beryllium
SMIL [Be]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium foil
Navn note 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, vakuumtæt
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,29g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%