Få mere at vide
Berylliumfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410411
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11410411
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041613.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Not vacuum tight
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-41-7
Molekylær formel Be
Molekylvægt (g/mol) 9.01
MDL nummer MFCD00134032
InChI nøgle ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC navn beryllium
SMIL [Be]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium foil
Navn note 0.05mm (0.002 in.) thick, Not certified pinhole free
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.058g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metals basis)
Procent renhed 99.5%