Få mere at vide
Beryllium, AAS standard solution, Specpure™ Be 1000μg/mL
Artikelnummer. 11396329
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11396329
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088053.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 19049-40-2 | Be in 5% HNO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19049-40-2, 7732-18-5
Molekylær formel Be in 5% HNO3
MDL nummer MFCD00134032
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beryllium
Damptryk 17mm Hg at 20°C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 500 mL
Grad AAS standard
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5%; Beryllium oxide acetate: 1.13%; Water: 93.87%