Få mere at vide
Beryllium AA Standard: Be @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30040564
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040564 500 ml
30040622 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30040564 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGAABEN500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Beryllium AA Standard: Vær @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Beryllium
CAS 7440-41-7
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnavne Beryllium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Be
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
InChI formel InChI=1S/Be
SMIL [Be]
IUPAC navn Beryllium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 9.012
Mængde 500 ml
Formel vægt 9,012 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.