Få mere at vide
Berkshire™ Twillx™ 1622 - ISO Klasse 6
Artikelnummer. 12731408 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Artikelnummer. 12731408
Brand: Berkshire™ T1622.0909.8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 6 (Klasse 1000) renrumsapplikationer
  • Fremstillet af 100% bomuldstwill med skævskårne kanter for at eliminere potentiel raveling
  • Naturfibre giver fremragende sugeevne, god termisk stabilitet og er meget stærke og holdbare
  • Ideel til rengøring, polering og polering af stive skiver og rengøring af rillede, slidsede og svært tilgængelige steder
  • Også god til kraftig aftørring og oprydning på diffusionsovne
  • 100% biologisk nedbrydeligt
Ordreinfo
Basisvægt: 171g/m 2
Tekniske data
Produkttype Twillx™ 1622 Servietter
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Bomuld
Kompatibilitet IPA og andre opløsningsmidler
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 171
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Til rengøring, polering og polering af metalliske og ikke-metalliske magnetiske mediediskoverflader
Til brug med (udstyr) Til højtemperaturudstyrsrensning og diffusionsovne