Få mere at vide
Uvex™ Bermuda bukser 7426-Graphit
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Materiale: 65% polyester, 40% bomuld ca. 245 g/m² , kipervævning
- Dette er en optimeret buks på fysiologiske synspunkter
- Kontrastfarvede indsatser, permanent velvære og let bevægelse.
- Talje med elastik for en optimal pasform, mange forskellige lommer tilbyder nok opbevaringsplads, sporty stilretning, velegnet til industriel vask
- Oeko-Tex Standard 100
- Størrelser: 42 - 66
- Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klor umulig, strygning: I point, renseri: P, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 50 |
| Køn | Mænds |
| Produkttype | Bukser til generelle formål |
| Materiale | Bomuld |
| Farve | Grå |
| Ankel stil | Lige |
| Sømtype | Tapet |
| Antal lommer | 6 |
| Lukketype | Knapper; Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |