Få mere at vide
Uvex™ Bermuda bukser 7426-Graphit
Artikelnummer. 17207061 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17207061 60 Hver
17217061 62 -
17227051 42 -
17227061 64 -
17237051 46 -
17237061 66 -
17247051 48 -
17257051 50 -
17267051 52 -
17277051 54 -
17287051 56 -
17297051 58 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17207061 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8970713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 DKK
    525.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 41.35 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
  • Materiale: 65% polyester, 40% bomuld ca. 245 g/m² , kipervævning
  • Dette er en optimeret buks på fysiologiske synspunkter
  • Kontrastfarvede indsatser, permanent velvære og let bevægelse.
  • Talje med elastik for en optimal pasform, mange forskellige lommer tilbyder nok opbevaringsplads, sporty stilretning, velegnet til industriel vask
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Størrelser: 42 - 66
  • Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klor umulig, strygning: I point, renseri: P, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 60
Køn Mænds
Produkttype Bukser til generelle formål
Materiale Bomuld
Farve Grå
Ankel stil Lige
Sømtype Tapet
Antal lommer 6
Lukketype Knapper; Lynlås
Engangs Genanvendelig
Tykkelse ca. 0,245 g/m²