Få mere at vide
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Viskere - ISO Klasse 3
Artikelnummer. p-3131856 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Emballagemængde:
1050 Ark/Cs.
Artikelnummer. 15533114
Brand: Berkshire™ VSLP.1212.14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO 3 (Klasse 1) renrumsapplikationer
  • Fremstillet af 100% kontinuerlig filament polyesterstrik
  • Ultralydsforseglet kant for reduceret fiberkontamination
  • Slidbestandig med kritisk lave partikler og fibre og lave ikke-flygtige rester
  • Kemisk kompatibel med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
  • Damp autoklaverbar
  • Vasket og pakket i en ISO 4 (Klasse 10) renrum
Ordreinfo
Basisvægt, 145 g/m 2
†Bulk pakket.
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Strik polyester
Kompatibilitet IPA, acetone og andre opløsningsmidler
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Til brug med (applikation) For ISO 3 højeste niveau af kontamineringskontrol i kritiske behandlingsapplikationer
Til brug med (udstyr) Til rengøring af medicinsk udstyr
Emballagemængde 1050 Ark/Cs.