Få mere at vide
Berkshire™ Ultra-Seal™ 3000 Wipers
Artikelnummer. 18874444 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer.
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
18874444 12 x 12 tommer.
18770269 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18874444 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. US3000.1212.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8544.09 DKK
    7683.46 DKK / 600 ark
    Spare 860.63 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Til ISO Klasse 3 (Klasse 1) anvendelser
  • Strikket i tubeform af det højeste kvalitets, 100% kontinuerligt filament polyestergarn, hvor kun to rå kanter er tilbage (som derefter forsegles)
  • Ingen uforseglede kanter betyder mindre risiko for slid og forurening
  • Holdbar, to-lags visker giver to til tre gange så høj absorberingsevne som enkeltlags polyester
  • Vasket og pakket i et ISO Klasse 4 (Klasse 10) miljø
Ordreinfo
Basisvægt: 134g/m2 (17-988-421); 177g/m2 (17-988-422).
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Strik polyester
Basisvægt 177
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Dimensioner (L x B) 12 x 12 tommer.
Til brug med (applikation) Kammerrengøring og cmP-behandling
Ply 2-ply