Få mere at vide
Berkshire™ Ultra-Seal™ 3000 Wipers
Artikelnummer. 18770269 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 x 12 in.
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
18770269 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
18874444 12 x 12 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18770269 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. US3000.0909.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6660.00 DKK
    5728.81 DKK / Pakke med 800
    Spare 931.19 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Til ISO Klasse 3 (Klasse 1) anvendelser
  • Strikket i tubeform af det højeste kvalitets, 100% kontinuerligt filament polyestergarn, hvor kun to rå kanter er tilbage (som derefter forsegles)
  • Ingen uforseglede kanter betyder mindre risiko for slid og forurening
  • Holdbar, to-lags visker giver to til tre gange så høj absorberingsevne som enkeltlags polyester
  • Vasket og pakket i et ISO Klasse 4 (Klasse 10) miljø
Ordreinfo
Basisvægt: 134g/m2 (17-988-421); 177g/m2 (17-988-422).
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Wipe
Længde (engelsk) 9''
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9''
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyesterstrik
Basisvægt 145
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Kammerrensning og CMP-behandling
Ply 2-ply