Få mere at vide
Berkshire™ Super Polx™ 1200 Viskere
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-209994 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
150/pakke
75 (masse)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 75
Artikelnummer. 12807153
Brand: Berkshire™ S1200.0909.8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 4 (Klasse 10) applikationer
  • Strikket med 100% kontinuerlig filament polyester af højeste kvalitet
  • Fungerer godt med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
  • Kemikaliebestandig med lav iondannelse
  • Holdbar til slibende aftørring
  • blød hånd og kant til følsomme overflader
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (Klasse 10) renrumsmiljø
Ordreinfo
Basisvægt: 145 g/m 2 .
†Bulk emballage.
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Strik polyester
Kompatibilitet Alkohol isopropylique (IPA), acetone
Basisvægt 151
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Kanter Kniv skåret
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) cd- og dvd-fremstilling
Emballagemængde 150/pakke