Få mere at vide
Berkshire™ Super Polx™ 1200 Viskere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12817153 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Emballagemængde:
150/pakke
600/Pk.
75 (masse)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 75
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde Pakningsstørrelse
12817153 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer) 75 (masse) Pakke med 75
12796035 4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm) 600/Pk. -
12807153 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm) 150/pakke Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 12817153 Supplier Berkshire™ Supplier No. S1200.1212.14
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
View all promotions
Forventet forsendelse: 14-12-2026
For ISO Klasse 4 (Klasse 10) applikationer
  • Strikket med 100% kontinuerlig filament polyester af højeste kvalitet
  • Fungerer godt med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
  • Kemikaliebestandig med lav iondannelse
  • Holdbar til slibende aftørring
  • blød hånd og kant til følsomme overflader
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (Klasse 10) renrumsmiljø
Order Info
Basisvægt: 145 g/m 2 .
†Bulk emballage.
Specifications
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Strik polyester
Kompatibilitet IPA, acetone og andre opløsningsmidler
Basisvægt 151
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Kanter Kniv skåret
Dimensioner (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tommer x 12 tommer)
Til brug med (applikation) cd- og dvd-fremstilling
Emballagemængde 75 (masse)