Beskrivelse
- Strikket med 100% kontinuerlig filament polyester af højeste kvalitet
- Fungerer godt med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
- Kemikaliebestandig med lav iondannelse
- Holdbar til slibende aftørring
- blød hånd og kant til følsomme overflader
- Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (Klasse 10) renrumsmiljø
Ordreinfo
Basisvægt: 145 g/m 2 .
†Bulk emballage.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 22.86 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 22.86 cm |
| Materiale | Strik polyester |
| Kompatibilitet | Alkohol isopropylique (IPA), acetone |
| Basisvægt | 151 |
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/05, REACH |
| Kanter | Kniv skåret |
| Vis mere |