Få mere at vide
Berkshire™ Sterile SatPax™ 670 viskere
Artikelnummer. 18357274 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
18357274 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
1 options
Artikelnummer. 18357274 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. SSP67000124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4794.84 DKK
    3907.50 DKK / Pakke med 24
    Spare 887.34 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Gamma-bestrålet og valideret steril
Viskere har et højere mætningsniveau for at understøtte den kritiske kontakttid, der er nødvendig i de regulerede industrier.
  • 55% cellulose/45% polyester hydroenfiltret nonwoven-blanding
  • Ingen kemiske bindemidler i basismaterialet
  • Forvådt med ensartet 70% IPA/30% DI vand til et højt mætningsniveau
  • Genforseglbar opløsningsmiddelresistent emballage
  • Viskere i c-foldet konfiguration til enkelt tilbagetrækning
  • Sterilitetscertifikat for hver sag
  • Designet til brug i ISO klasse 5 og højere sterile renrumsmiljøer samt USP <797-applikationer >
  • Designet til brug ved vådrensning af kritiske overflader, hvor kontrol af brandfarlige opløsningsmidler og koncentrationer af brændbare opløsningsmidler er påkrævet
  • Endelig rengøring af overflader eller produkter før fremstilling eller pakning
  • Højt mætningsniveau er ideelt til at fjerne rengørings- og desinfektionsrester i sterile miljøern++
  • 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Tekniske data
Produkttype Sterile SatPax™ 670-servietter
Længde (engelsk) 9''
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9''
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyestercellulose
Kompatibilitet IPA, acetone og andre opløsningsmidler
Basisvægt 72.1
Certificeringer/compliance RoHS, REACH
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Til brug i ISO klasse 5 og højere sterile renrumsmiljøer og USP applikationer, endelig rengøring af overflader eller produkter før produktion eller pakning, fjernelse af rengøring og desinfektion af rester i sterile miljøer