Få mere at vide
Berkshire™ Sterile SatPax™ 1000 præ-saturerede viskere
Artikelnummer. 18284589 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
18284589 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
1 options
Artikelnummer. 18284589 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. SSP100000124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4496.09 DKK
    4274.97 DKK / Pakke med 24
    Spare 221.12 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Indeholder
Sterilitetscertifikat vedlagt hver sag.
Til brug i ISO Klasse 5 (Klasse 100) applikationer
  • Fremstillet af en nonwoven-blanding af 55% cellulose og 45% polyester, som er steriliseret med gammastråling til et sterilitetsgarantiniveau på 10-6
  • Præmættet med 70% isopropylalkohol/30% DI-vand til ét-trins desinfektion eller rengøring
  • Et partinummer på hver pakke sikrer individuel partikvalitet og sporbarhed samt sterilitetsgaranti
Ordreinfo
Grundvægt: 67,6 g/m2. Pakket 30 C-foldede ark pr. genforseglbar fleksibel lomme.
Overholdelse
Bioburden-testning og sterilitetsdosis-audit er blevet udført, hvilket opfylder ANSI/ISO/AAMI amerikanske nationale standarder.
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 9''
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9''
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyestercellulose
Basisvægt 67.6
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Til brug i ISO klasse 5 og højere sterile renrumsmiljøer, endelig rengøring af overflader eller produkter før fremstilling eller pakning
Mætningsopløsning 70% isopropylalkohol, 30% deioniseret vand
Sterilitet Steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sterile SatPax 1000
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol