Få mere at vide
Berkshire™ SatPax™ 670-R forvådede viskere
Artikelnummer. 17887563 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17887563 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
1 options
Artikelnummer. 17887563 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. SPX670R.001.12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4018.10 DKK
    3253.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 764.25 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer sprøjteflasker og ukontrollerede mætningsniveauer
  • Meget mættet med halvlederkvalitets isopropylalkohol og deioniseret vand
  • Økonomisk 55% cellulose/45% polyester, nonweven
  • Peel- og genforseglingsposer tillader brug af enkelt viskere og forhindrer fordampning
  • Partinummer på hver pose for sporbarhed og procesansvarlighed
  • Fremragende styrke og holdbarhed
  • C-fold-stil
  • Størrelse: 23 x 28 cm (9 x 11 tommer)
Tekniske data
Produkttype SatPax™ 670-R servietter
Længde (engelsk) 9''
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9''
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Polyestercellulose
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Renrum
Mætningsopløsning Isopropylalkohol og deioniseret vand