Få mere at vide
Berkshire™ SatPax™ 3000 formættede specialviskere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12837153 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Mætningsopløsning:
70 % isopropylalkohol, 30 % deioniseret vand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. Mætningsopløsning Pakningsstørrelse
12837153 70 % isopropylalkohol, 30 % deioniseret vand Pakke med 30
1 options
Artikelnummer. 12837153 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. SPX3000.001.12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00 DKK
    320.26 DKK / Pakke med 30
    Spare 120.74 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Til brug i ISO Klasse 3 til 5 og højere renrumsmiljøer
  • Strikkede polyesterviskere løser sikkerhedsproblemer i forbindelse med opbevaring, blanding og dispensering af opløsningsmidler; også forbedre rengøringsprocessen
  • Patenteret forseglet kantproces for reduceret fiberforurening
  • Formættet med konsistente IPA/DI-vandkoncentrationer og mætning
Ordreinfo
Mål 9 x 9 (23 x 23 cm). Tilgængelig 30 J-foldede ark pr. genlukkelig fleksibel pose.
Tekniske data
Produkttype Formættet IPA visker
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Strik polyester
Basisvægt 145
Certificeringer/compliance RoHS, REACH
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Til brug i ISO Klasse 3 til 5 og højere renrumsmiljøer, til brug ved våd rengøring af kritiske overflader, hvor kontrol af brændbare opløsningsmidler og brændbare opløsningsmiddelkoncentrationer er påkrævet
Ply 2-ply
Mætningsopløsning 70 % isopropylalkohol, 30 % deioniseret vand
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SatPax 70% IPA / 30% DI H2O
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol