Få mere at vide
Berkshire™ Pro-Wipe™ 750 Viskere
Artikelnummer. p-210115 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Artikelnummer. 17877563
Brand: Berkshire™ PW750121220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 5 (Klasse 100) applikationer
  • Indvendig kerne af cellulose ultralydsbundet til ydre lag af polypropylen
  • Stærk, ren, økonomisk visker er fremragende til alle generelle formål
  • Opløsningsmiddelbestandig og superabsorberende
Ordreinfo
Basisvægt: 71,5 g/m 2 .
Certificeringer
Certificeret til kontakt med fødevarer i henhold til EU-forordning 1935 (2004)
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Cellulose, polypropylen
Absorberingsevne Super
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 71.5
Certificeringer/compliance EF-forordning 1935 (2004)
Dimensioner (L x B) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) For ISO Klasse 5 (Klasse 100) applikationer, generel spildopsamling og rengøring af overflader, fjernelse af ætsemidler, syrer og andre kemikaliespild
Til brug med (udstyr) Til bakkebeklædning og andre laboratorieapplikationer, rengøring af ridsefølsomme overflader