Få mere at vide
Berkshire™ Pro-Wipe™ 750 Viskere
Artikelnummer. 17877563 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17877563 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
1 options
Artikelnummer. 17877563 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. PW750121220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.45 DKK
    277.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.70 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
For ISO Klasse 5 (Klasse 100) applikationer
  • Indvendig kerne af cellulose ultralydsbundet til ydre lag af polypropylen
  • Stærk, ren, økonomisk visker er fremragende til alle generelle formål
  • Opløsningsmiddelbestandig og superabsorberende
Ordreinfo
Basisvægt: 71,5 g/m 2 .
Certificeringer
Certificeret til kontakt med fødevarer i henhold til EU-forordning 1935 (2004)
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Cellulose, polypropylen
Absorberingsevne Super
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 71.5
Certificeringer/compliance EF-forordning 1935 (2004)
Dimensioner (L x B) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) For ISO Klasse 5 (Klasse 100) applikationer, generel spildopsamling og rengøring af overflader, fjernelse af ætsemidler, syrer og andre kemikaliespild
Til brug med (udstyr) Til bakkebeklædning og andre laboratorieapplikationer, rengøring af ridsefølsomme overflader