Få mere at vide
Berkshire™ MicroSeal SuperSorb™ Viskere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15526344 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer.
9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. 15526344
Brand: Berkshire™ MSSS.0909.8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sealed Edge Cleanroom Vasket 100% polyester strik visker. ISO Klasse 3 til 5 (Cleanroom Klasse 1 til 100).
  • Strik i 100% kontinuerlig filament polyester
  • To-lags pinsonisk konstruktion med unik strikstruktur og mønster
  • Ultralydsforseglet kant for reduceret fiberkontamination
  • Vasket og pakket i Berkshire ’s ISO Klasse 4 renrum
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 22.86 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 22.86 cm
Materiale Strik polyester
Kompatibilitet IPA, acetone og andre opløsningsmidler
Basisvægt 267
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Farve Hvid
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer. (22,86 x 22,86 cm)
Til brug med (applikation) Kammerrengøring og cmP-behandling
Ply 2-ply