Få mere at vide
Berkshire™ MicroSeal™ 1200 Viskere
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-209968 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
Artikelnummer. 17414302
Brand: Berkshire™ MS1200.1212.6
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 3 (Klasse 1) applikationer
All-purpose vinduesviskere til brug ved spildkontrol, rengøring af udstyr og generel oprydning.
  • Fremstillet af ultralydsforseglet kant 100% kontinuerlig filament polyesterstrik
  • Fungerer godt med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
  • Vasket og pakket i en ISO 4 (Klasse 10) renrum
  • Kritisk lav partikel- og fibergenerering
†Bulk pakket.
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Strik polyester
Kompatibilitet IPA, acetone og andre opløsningsmidler
Kanter Forseglet
Dimensioner (L x B) 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
Til brug med (applikation) Til brug i ISO Klasse 3, spildkontrol, rensning af udstyr og generel oprydning
Til brug med (udstyr) Fotolitografi Procesområder, fladskærme, optik og kammerrensninger