Få mere at vide
Berkshire™ MicroSeal™ 1200 Viskere
Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm)
Beskrivelse
All-purpose vinduesviskere til brug ved spildkontrol, rengøring af udstyr og generel oprydning.
- Fremstillet af ultralydsforseglet kant 100% kontinuerlig filament polyesterstrik
- Fungerer godt med IPA, acetone og andre opløsningsmidler
- Vasket og pakket i en ISO 4 (Klasse 10) renrum
- Kritisk lav partikel- og fibergenerering
†Bulk pakket.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.48 cm |
| Materiale | Strik polyester |
| Kompatibilitet | IPA, acetone og andre opløsningsmidler |
| Kanter | Forseglet |
| Dimensioner (L x B) | 12 tommer x 12 tommer. (30,48 cm x 30,48 cm) |
| Til brug med (applikation) | Til brug i ISO Klasse 3, spildkontrol, rensning af udstyr og generel oprydning |
| Vis mere |