Få mere at vide
Berkshire™ Lensx™ 90 Viskere
Artikelnummer. 15739098 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
6 x 4 tommer. (15,2 x 10,2 cm)
Artikelnummer. 15739098
Brand: Berkshire™ LN90.0406.24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 7 (Klasse 10.000) applikationer
  • Fremstillet af nonwoven 70% rayon og 30% manila hamp
  • Ikke-slibende; designet til rengøring af sarte linser, optik, lasere
  • Fungerer godt med IPA og andre opløsningsmidler
  • Indeholder ingen udvaskelige harpikser eller bindemidler
  • 100% biologisk nedbrydeligt
Ordreinfo
Basisvægt: 9,35 g/m 2 .
Overholdelse
Opfylder AA-50177, Type 1, Klasse 1 til letvægtslinsepapir.
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Materiale Rayon, Manila Hamp
Kompatibilitet IPA og andre opløsningsmidler
Basisvægt 9.2
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH
Dimensioner (L x B) 6 x 4 tommer. (15,2 x 10,2 cm)
Til brug med (applikation) Rengøring af optiske og andre følsomme overflader, lavt fnugende arbejdsoverflademateriale