Få mere at vide
Berkshire™ Strikket polyester Lab-Tips Vatpinde
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4408812 Shop alle Berkshire produkter
Tip stil:
Fleksibel
Stiv
Længde (metrisk) håndtag:
59 mm
100 mm
Længde (metrisk) spids:
2,5 mm
10,9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17228650
Brand: Berkshire™ LTP70F.20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til rengøring af rillede, slidsede og forsænkede områder
  • Kontinuerlig filament polyester strikhoved
  • Kort polypropylenhåndtag med stift hoved
  • Termisk bundet hoved
  • Vasket og pakket i klasse 10 (ISO 4) renrum
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO klasse 4
Diameter (engelsk) håndtag 0,08 tommer.
Længde (engelsk) 2,8 tommer
Til brug med (applikation) Designet til det højeste niveau af kontamineringskontrol i kritiske behandlingsapplikationer, rengøring af følsomt udstyr, påføring af smøremidler og andre væsker, fjernelse af overskydende materialer
Farve på håndtag Grøn
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 2.2 mm
Længde (metrisk) 70 mm
Længde (engelsk) Håndtag 2,32 tommer.
Længde (metrisk) håndtag 59 mm
Tykkelse (metrisk) 2.5 mm
Længde (engelsk) Tip 0,43 tommer.
Længde (metrisk) spids 10,9 mm
Bredde (metrisk) spids 3.5 mm
Bredde (engelsk) Tip 8 tommer
Tip stil Fleksibel
Tip materiale Polyester