Få mere at vide
Berkshire™ Strikket polyester Lab-Tips Vatpinde
Shop alle Berkshire produkter
Tip stil:
Fleksibel
Stiv
Længde (metrisk) håndtag:
59 mm
100 mm
Længde (metrisk) spids:
2,5 mm
10,9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Kontinuerlig filament polyester strikhoved
- Kort polypropylenhåndtag med stift hoved
- Termisk bundet hoved
- Vasket og pakket i klasse 10 (ISO 4) renrum
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO klasse 4 |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,08 tommer. |
| Længde (engelsk) | 2,8 tommer |
| Til brug med (applikation) | Designet til det højeste niveau af kontamineringskontrol i kritiske behandlingsapplikationer, rengøring af følsomt udstyr, påføring af smøremidler og andre væsker, fjernelse af overskydende materialer |
| Farve på håndtag | Grøn |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 2.2 mm |
| Længde (metrisk) | 70 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 2,32 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 59 mm |
| Vis mere |