Få mere at vide
Berkshire™ Strikket polyester Lab-Tips Vatpinde
Shop alle Berkshire produkter
Tip stil:
Fleksibel
Stiv
Længde (metrisk) håndtag:
59 mm
100 mm
Længde (metrisk) spids:
2,5 mm
10,9 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Kontinuerlig filament polyester strikhoved
- Kort polypropylenhåndtag med stift hoved
- Termisk bundet hoved
- Vasket og pakket i klasse 10 (ISO 4) renrum
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO klasse 4 |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,21 tommer. |
| Længde (engelsk) | 5 tommer |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af følsomt udstyr såsom printhoveder, prøveudtagningsoverflader til rengøringsvalidering |
| Farve på håndtag | Grøn |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 5.5 mm |
| Længde (metrisk) | 125 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 3,94 tommer |
| Længde (metrisk) håndtag | 100 mm |
| Vis mere |