Indeholder
Sterilitetscertifikat med hver sag.
- Sterile vinduesviskere lavet af 100% kontinuerlig filament, polyester strikket i rørform og forseglet i de to åbne ender
- Fremragende vådstyrke til at understøtte generel rengøring af kerne eller fylderum; fungerer godt med desinfektionsmidler og desinfektionsmidler, såsom blegemidler, phenoler og kvaternære ammoniumforbindelser
- Ekstremt absorberende til spildopsamling i parenteral lægemiddelfremstilling
- Ideel til aseptiske miljøer og støtteområder, hvor mikrobiel udelukkelse er påkrævet
- Vasket i en ISO Klasse 4 (Klasse 10) renrum, derefter steriliseret med gammastråling
Ordreinfo
Header-pose med pakkeintegritetstestning og lotnummer præget på hver pakke. Basisvægt: 189 g/m 2 .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Bredde (metrisk) | 30.48 cm |
| Materiale | Polyester |
| Absorberingsevne | Meget absorberende |
| Kompatibilitet | Almindelige rengørings- og desinficeringsløsninger |
| Basisvægt | 181 |
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/05, REACH |
| Vis mere |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?