Få mere at vide
Berkshire™ Durx™ 770 Viskere
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-210064 Shop alle Berkshire produkter
Længde (engelsk):
12 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12716045
Brand: Berkshire™ DR770.1212.20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 5 (Klasse 100) applikationer
  • Fremstillet af mekanisk hydrosammenfiltret 55% cellulose/45% polyester med proprietært ikke-ionisk bindemiddel
  • Fungerer godt med IPA og andre opløsningsmidler
  • Lav fiber- og partikelgenerering
  • Blød, højabsorberende og holdbar
  • Kritisk kombination af syntetisk polyesterstyrke med celluloses absorberende egenskaber
Ordreinfo
Basisvægt, 65,8 g/ m2 .
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Polyestercellulose
Kompatibilitet Almindelige rengørings- og desinficeringsløsninger
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 65.8
Certificeringer/compliance RoHS
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
Til brug med (applikation) Rengøring af laboratorieudstyr, integreret kredsløb, printkort og elektroniske komponenter