Få mere at vide
Berkshire™ Durx™ 670 Renrumsviskere
Artikelnummer. 16824621 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
12 x 12 tommer.
4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
7 x 8 tommer (17,7 x 25,4 cm)
Emballagemængde:
1200/pakke
150/pakke
300/pakke
Artikelnummer. 16824621
Brand: Berkshire™ DR670.0404.40
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ISO Klasse 5 til 8 (100 til 100000) Renrumsklasse applikationer
  • Fremstillet af mekanisk hydrosammenfiltret 55% cellulose/45% polyester; ingen sekundære bindemidler
  • Damp autoklaverbar til brug i aseptiske områder
  • Fungerer godt med IPA og andre opløsningsmidler
  • Glat, meget sorberende og holdbar; universal visker
  • Lav tendens til at udskille partikler; lavt ekstraherbare
  • Fås også som wafer separatorer til vandret wafer stabling
Ordreinfo
Basisvægt: 67,6 g/m 2
Tekniske data
Produkttype Renrumsklud
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10 cm
Materiale Polyestercellulose
Kompatibilitet Almindelige rengørings- og desinficeringsløsninger
Autoklaverbar Autoklaverbar
Basisvægt 67.6
Certificeringer/compliance RoHS 2002/05, REACH, USP
Farve Hvid
Konstruktion Nonwoven
Dimensioner (L x B) 4 x 4 tommer. (10,16 x 10,16 cm)
Til brug med (applikation) Til brug i ISO Klasse 5 og højere renrumsmiljøer, generel aftørring og polering af overfladeområder, inklusive optik
Til brug med (udstyr) Til rumfart, forsvarselektronik, fødevareforarbejdning, computersamling og halvledere, kredsløbskort, farmaceutisk og biomedicinsk udstyrsfremstilling
Emballagemængde 300/pakke