Description
- Fremstillet af mekanisk hydrosammenfiltret 55% cellulose/45% polyester; ingen sekundære bindemidler
- Damp autoklaverbar til brug i aseptiske områder
- Fungerer godt med IPA og andre opløsningsmidler
- Glat, meget sorberende og holdbar; universal visker
- Lav tendens til at udskille partikler; lavt ekstraherbare
- Fås også som wafer separatorer til vandret wafer stabling
Informations sur la commande
Basisvægt: 67,6 g/m 2
Spécification
Spécification
| Produkttype | Renrumsklud |
| Længde (engelsk) | 4 tommer |
| Længde (metrisk) | 10 cm |
| Bredde (engelsk) | 4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 10 cm |
| Materiale | Polyestercellulose |
| Kompatibilitet | Almindelige rengørings- og desinficeringsløsninger |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Basisvægt | 67.6 |
| Certificeringer/compliance | RoHS 2002/05, REACH, USP |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?