Få mere at vide
Berkshire™ Gamma Wipe™ 67
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15622329 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
9 x 9 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1600
Artikelnummer. 15622329
Brand: Berkshire™ GW67ST0980
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Berkshire Gamma Wipe™ 67 er en polyester-cellulose-blandingsvisker, der anbefales til ISO Klasse 5 og derover miljøer
  • Glat, meget absorberende og holdbar med lave udtrækbare niveauer
  • Økonomisk
  • Fremragende kombination af den syntetiske polyesterstyrke og renhed med cellulosens absorberende egenskaber
  • 45% polyester og 55% cellulose
  • Hver pakke er gammabestrålet til en 10-6 Sterility Assurance
Tekniske data
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Ikke-vævet polyestercellulose
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 9 x 9 tommer.
Til brug med (applikation) Designet til brug i ISO Klasse 5 og højere sterile miljøer og USP <797> applikationer