Få mere at vide
Berkshire™ BCR™ Moppe 4 (stor flad mopperamme)
Artikelnummer. 17856914 Shop alle Berkshire produkter
Skift visning
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Artikelnummer. Autoklaverbar
17856914 Autoklaverbar
1 options
Artikelnummer. 17856914 Leverandør Berkshire™ Leverandørnr. BCR.MOP4.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1464.75 DKK
    1087.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 377.42 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Berkshire BCR™ Mop 4 (Large Flat Mop Frame) er let og nem at manøvrere, selv med påsat vådviskere
  • Ren, let og holdbar
  • Højkvalitets anodiseret aluminium Ren, let og holdbar
  • Højkvalitets anodiseret aluminium
  • Autoklaverbar
  • Fleksibelt system med en bred vifte af alternative moppeviskere
Tekniske data
Dimensioner 3.5 x 23 in. (9 x 58 cm)
Produkttype Mop Head Frame
Hovedtype Flat
Farve Grå
Længde (engelsk) 3.5 in.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 9 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 58 cm
Bredde (engelsk) 23 in.
Størrelse 3,5 x 23 tommer. (9 x 58 cm)
Engangs Reusable
Mængde 1 Ea.
Til brug med (udstyr) BCR Flat Mop System
Til brug med (applikation) ISO Klasse 3 til 7, gulve, vægge og lofter
Certificeringer/compliance ISO Class 3 to 7, Cleanroom Class 1 to 10,000
Farvekodet No
Materiale Aluminium